Learn More
Gilac™ Rechteckige, schwarze, luftdichte Box mit transparentem Deckel
Artikelnummer. 17928651
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,4 L
0,95 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17928651 0,4 L 1 Stück
17978931 0,95 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17928651 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G603241
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die rechteckige, schwarze, luftdichte Box mit transparentem Deckel eignet sich für Catering vor Ort und ist ideal als wiederverwendbare Box für Pfandsysteme, Lieferungen oder Click-and-Collect-Services.
  • Luftdichte Box in 10er-Packungen.
  • Geeignet für Catering vor Ort und ideal als wiederverwendbare Box für Pfandsysteme, Lieferungen oder Click & Collect-Services.
  • Bewahrt Aromen und hält Gerüche fern.
  • Der Deckel verschließt die Box perfekt, sodass sie gestapelt werden kann.
  • Transparenter Deckel für optimale Sichtbarkeit des Inhalts.
  • Das mattschwarze Gehäuse verleiht Ihren Behältern eine edle Note.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Bedarf.
  • Die angegebenen Maße beziehen sich auf eine einzelne Schachtel.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 13,5 oz.
Kapazität (metrisch) 0,4 L
Verschlusstyp Luftdichter Deckel
Farbe Schwarz
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Luftdichter Behälter
Menge 10 Pk.
Abmessungen (L x B x H) 135 x 107 x 60 mm
Länge (metrisch) 135 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,3 in.
Breite (metrisch) 107 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,2 in.
Höhe (metrisch) 60 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.