Learn More
OHAUS™ Rechteckige Stützfuß-Basis
Rechteckige OHAUS™ Halterungsstandbasis bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30392359
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Stützfuß-Basis | |
Rechteckig | |
152 mm | |
102 mm |
Gusseisen | |
4,00 in. | |
6,00 in. |