Learn More
GA International Rectangle and Circle Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Artikelnummer. 17821138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Weiß
Abmessungen (L x B):
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm
28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm
31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis
31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm
31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm
36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis
Packungsgröße:
2000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
17821138 Weiß 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis 2000 Stück
17859127 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm 2000 Stück
17859417 Weiß 31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis 2000 Stück
17830778 Grün 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 2000 Stück
17899217 Weiß 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 2000 Stück
17819717 Gelb 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 2000 Stück
17830688 Weiß 36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis 2000 Stück
17828887 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm 2000 Stück
17840008 Weiß 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 2000 Stück
17880118 Weiß 28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17821138 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA103C12WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
Länge (angloamerikanisch) 0.63 in.
Länge (metrisch) 16 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.25 in.
Breite (metrisch) 31.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm