Learn More
GA International Rectangle and Circle Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll
Artikelnummer. 17860658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Abmessungen (L x B):
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm
25.4mm x 9.5mm + 9.5 mm
28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm
31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis
31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm
31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm
36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis
Conditionnement:
4000 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
17860658 Weiß 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis 4000 Stück
17879897 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm 4000 Stück
17879127 Weiß 31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis 4000 Stück
17880978 - 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17898837 Weiß 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17860588 Gelb 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17850978 Weiß 36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis 4000 Stück
17831318 Weiß 25.4mm x 9.5mm + 9.5 mm 4000 Stück
17898967 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17899317 Weiß 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 4000 Stück
17879917 Weiß 28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17860658 Fournisseur GA International Code fournisseur JTTA103C34WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll
Spécification
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 4000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
Länge (angloamerikanisch) 0.63 in.
Länge (metrisch) 16 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.25 in.
Breite (metrisch) 31.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.