Learn More
RECQL5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen RECQL5
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850194
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12468-2-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840194
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12468-2-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RECQL5 gene ontology annotations related to this gene include cellular response to camptothecin; chromosome separation; DNA duplex unwinding; DNA recombination; DNA repair; DNA replication; double-strand break repair via homologous recombination; mitotic sister chromatid segregation; negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination; negative regulation of mitotic cell cycle; negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter; replication-born double-strand break repair via sister chromatid exchange; response to X-ray.
Spezifikation
Spezifikation
RECQL5
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
D4ACP5, O94762, Q8VID5
170472, 287834, 9400
RECQL5 Fusion Protein Ag3145
Primary
-20°C
RECQL5
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATP dependent DNA helicase Q5, DNA helicase, RecQ like type 5, RecQ protein like 5, RECQ5, RECQL5
Recql5
IgG
Antigen Affinity Chromatography