Learn More
Haleco™ Recovery Bags
Artikelnummer. p-8010637
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12516239
Marke: Haleco™ SACG30ST
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 L
Farbe Schwarz
Material LDPE, Polyethylene
Abmessungen (L x B) 50 x 70cm
Länge (metrisch) 50 cm
Höhe (metrisch) 70 cm
Gewicht (metrisch) 8 kg
Produkttyp Waste Bag