Learn More
Haleco™ Bergungstaschen
Artikelnummer. 15155174
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15155174 Klar -
12516239 Schwarz 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15155174 Lieferant Haleco™ Lieferanten-Nr. SAC130T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.70 CHF
    100.38 CHF / 200 Stück
    Sparen 174.32 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Klar
Material LDPE, HDPE
Abmessungen (L x B) 82 x 120cm
Höhe (metrisch) 120 cm
Gewicht (metrisch) 13.76 kg
Produkttyp Müllbeutel
Kapazität (metrisch) 130 L
Länge (metrisch) 82 cm