Learn More
Haleco™ Bergungstaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | LDPE, Polyethylen |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 70cm |
| Höhe (metrisch) | 70 cm |
| Gewicht (metrisch) | 8 kg |
| Produkttyp | Müllbeutel |
| Kapazität (metrisch) | 30 L |
| Länge (metrisch) | 50 cm |