missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Recoverin Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5110287
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: MGNSKSGALS KEILEELQLN TKFSEEELCS WYQSFLKDCP TGRITQQQFQ SIYAKFFPDT DPKAYAQHVF RSFDSNLDGT LDFKEYVIAL HMTTAGKTNQ KLEWAFSLYD VDGNGTISKN EVLEIVMAIF KMITPEDVKL LPDDENTPEK RAEKIWKYFG KNDDDKLTEK EFIEGTLANK EILRLIQFEP QKVKEKMKNA.
Seems to be implicated in the pathway from retinal rod guanylate cyclase to rhodopsin. May be involved in the inhibition of the phosphorylation of rhodopsin in a calcium-dependent manner. The calcium-bound recoverin prolongs the photoresponse.
Spezifikation
| Recoverin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RCVRN | |
| 23 kDa photoreceptor cell-specific protein; cancer associated retinopathy antigen; cancer associated retinopathy protein; cancer-associated retinopathy protein; CAR; guanylate cyclase activator; p26; P26-calcium binding protein; Protein CAR; RCV1; RCVRN; Recoverin; S-modulin | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 140936, 19674, 5957 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1.55 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 | |
| P34057, P35243 | |
| RCVRN | |
| Recombinant protein (or fragment). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur