Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow
Der RecoverAll™ Multi-Proben RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe.
Marke:  Invitrogen™ A26135
1160.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15430994
  • 1450.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der RecoverAll™ Multi-Proben RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe. Die gewonnene RNA und DNA sind für den Einsatz in Downstream-Prozesse wie der quantitativen Echtzeit-RT-PCR und der gezielten Sequenzierung mit dem Oncomine™ Cancer Research Panel bereit. Dieses Arbeitsablaufpaket umfasst RecoverAll™ Gesamtnukleinsäure-Isolationskits, Elutionsröhrchen und nukleasefreies Wasser.
Zu den Merkmalen gehören:
  • Gewinnt RNA und DNA in separaten Eluaten aus demselben FFPE-Abschnitt zurück
  • Basiert auf bewährter Ambion™ RecoverAll-Technologie
  • Verarbeitet vier 20 µm-Abschnitte pro Reaktion
Der spezielle Arbeitsablauf bietet mehr Informationen aus weniger Probeneingaben
FFPE-Proben sind kostbar, was oft die Auswahl einer Extraktionsmethode gegenüber einer anderen erfordert, um die Probe zu sparen. Mit dem RecoverAll Multi-Proben-RNA/DNA-Arbeitsablauf müssen Sie bei der Rückgewinnung von RNA und DNA aus derselben FFPE-Gewebeprobe in einem einzigen Arbeitsablauf nicht entscheiden, welche Nukleinsäure aus einem bestimmten FFPE-Abschnitt gewonnen werden soll.
Zuerst werden FFPE-Objektträger- oder Gewebeblock-Abschnitte entparaffiniert und mit Protease verdaut. Die Proben werden dann auf eine Filterkartusche geladen; DNA bleibt an die Filterkartusche gebunden, während RNA durchfließt. Zur RNA-Rückgewinnung wird der Durchfluss auf eine neue Filterpatrone angewendet, die mit DNase behandelt und dann aus dem Filter eluiert wird. Zur DNA-Rückgewinnung wird die an die Filterkartusche gebundene DNA mit RNase A behandelt und anschließend aus dem Filter eluiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 5 RecoverAll Gesamtnukleinsäure-Isolationskits (Lieferung in zwei Teilen: Ein Teil bei Raumtemperatur und ein Teil bei –20 °C; wie auf der Verpackung angegeben lagern)
• 100 Elutionsröhrchen
• 100 ml nukleasefreies Wasser
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
200 Aufreinigungen
200 Aufreinigungen
Gesamt-RNA, miRNA, Gesamtnukleinsäuren, mRNA, genomische DNA
FFPE und fixierte Proben, Fixierte Proben
PCR, Northern Blotting, RT-PCR (Endpunkt), microRNA-Analyse, Echtzeit-PCR, Sequenzierung
Ambion™, RecoverAll™
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow > 200 Aufreinigungen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.