Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Zika NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | Zika NS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Zika |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15925379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-50UG |
50 μg |
700.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15915379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-1MG |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Zika NS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika NS1 protein solution contains PBS, 25mM arginine and 1M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKMASNDATP SNDGAAGLVP EINNEAMALD PVAGAAIAAP LTGQQNIIDP WIMNNFVQAP GGEFTVSPRN SPGEVLLNLE LGPEINPYLA HLARMYNGYA GGFEVQVVLA GNAFTAGKII FAAIPPNFPI ENLSAAQITM CPHVIVDVRQ LEPVNLPMPD VRNNFFHYNQ GSDSKLRLVA MLYTPLRANN SGDDVFTVSC RVLTRPSPDF SFNFLVPPTV ESKTKPFTLP ILTISEMSNS RFPVPIDSLH TSPTENIVVQ CQNGRVTLDG ELMGTTQLLP SQICAFRGVL TRSTSRASDQ ADTATPRLFN YYWHIQLDNL NGTPYDPAED IPGPLGTPDF RGKVFGVASQ RNPDSTTRAH EAKVDTTAGR FTPKLGSLEI STESGDFDQN QPTRFTPVGI GVDHEADFQQ WSLPDYSGQF THNMNLAPAV APNFPGEQLL FFRSQLPSSG GRSNGILDCR VPQEWVQHFY QESAPAQTQV ALVRYVNPDT GRVLFEAKLH KLGFMTIAKN GDSPITVPPN GYFRFESWVN PFYTLAPMGT GNGRRRIQ | |
Zika NS1 protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |