Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus VEGF E (Orf Virus) Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF E (Orf Virus) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7380.00 CHF
Spezifikation
Name Virus VEGF E (Orf Virus) Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The biological activity was determined (1) by the ability to induce VEGFR-2/KDR receptor phosphorylation in PAE/KDR cells and (2) in a cell proliferation assay using primary HUVECs. The ED50 for this effect is typically 1-5ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10912-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10912-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10912-1MG
1 mg
7380.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Virus VEGF E (Orf Virus) Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MKLLVGILVA VCLHQYLLNA DSNTKGWSEV LKGSECKPRP IVVPVSETHP ELTSQRFNPP CVTLMRCGGC CNDESLECVP TEEVNVTMEL LGASGSGSNG MQRLSFVEHK KCDCRPRFTT TPPTTTRPPR RRR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The biological activity was determined (1) by the ability to induce VEGFR-2/KDR receptor phosphorylation in PAE/KDR cells and (2) in a cell proliferation assay using primary HUVECs. The ED50 for this effect is typically 1-5ng/ml.
Virus
His
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing PBS.