Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral CKBP Protein
Artikelnummer. 18786567
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18786567 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18785687 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18786567 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 8254CK025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Viral CKBP Protein is derived from HEK293. The Recombinant Viral CKBP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P19063
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Molekulargewicht 27kDa
Name CKBP
Vorbereitungsmethode Reconstitute at 500μg/mL in sterile PBS.
Qualitätskontrollen SDS-PAGE: 36-40kDa, reducing conditions
Menge 25 μg
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral CKBP protein Pro18-Val258,with an N-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatorischer Status RUO
Kündigung His
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 90%, by SDS-PAGE with silver staining