Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii MIC-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Toxoplasma Gondii
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15944309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13663-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13663-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13663-1MG
1 mg
1445.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
Untagged
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl pH 8.0, 1.5M urea and 50% glycerol.