Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Mosaic S(M) Protein
A cDNA sequence encoding the SARS Mosaic S(M) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | SARS SARS Mosaic S(M) Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | SARS |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973509
|
enQuireBio™
QP13421-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15993509
|
enQuireBio™
QP13421-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15983509
|
enQuireBio™
QP13421-1MG |
1 mg |
1445.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SARS SARS Mosaic S(M) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
SARS | |
Untagged | |
SARS Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl, 0.4% sarcosyl, 0.25% Triton .–100 and 50% glycerol. |