Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Core Protein Artikelnummer.: 15964058
Verfügbar ab: 19-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Core Protein
Artikelnummer. 15964058
500 μg, 500 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15964058
Marke: enQuireBio™ QP10499500ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
A cDNA sequence encoding the SARS Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name SARS SARS Core Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität SARS
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Puffer 50mM Tris-HCl, 60mM NaCl and 50% glycerol.
Reinheits- oder Qualitätsgrad SARS Core protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Core Protein >