Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Name | Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein |
Menge | 500 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Salmonella Typhi |
Spezies | E. coli |
Proteinmarkierung | His |
Puffer | Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10. |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur