Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein
A cDNA sequence encoding the S. Typhi OMP 52kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Name | Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Salmonella Typhi |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943399
|
enQuireBio™
QP13385-100UG |
100 μg |
203.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963399
|
enQuireBio™
QP13385-500UG |
500 μg |
580.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953399
|
enQuireBio™
QP13385-1MG |
1 mg |
870.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Salmonella Typhi S. Typhi OMP 52kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Salmonella Typhi | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10. |