Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae HYP2 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_010880.3 |
Gen-ID (Entrez) | 856677 |
Name | S. cerevisiae HYP2 Protein |
Menge | 100 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | HYP2 |
Proteinlänge | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | S. cerevisiae |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae HYP2 Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur