Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E1 Protein
A cDNA sequence encoding the Rubella E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | Rubella Virus Rubella E1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | ubella Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983359
|
enQuireBio™
QP13373-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15903369
|
enQuireBio™
QP13373-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15993359
|
enQuireBio™
QP13373-1MG |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rubella Virus Rubella E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
ubella Virus | |
GST | |
Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1xpbs. |