Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Rantes Protein
A cDNA sequence encoding the Rantes was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 574178
Name Rantes Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol CCL5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10857-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10857-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10857-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
574178
Research Use Only
CCL5
Recombinant Protein
E. coli
SPHASDTTPC CFAYIARPLP RAHIKEYFYT SGKCSNPAVV FVTRKNRQVC ANPEKKWVRE YINSLEMS
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Rantes Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Rhesus Macaque
Untagged
Rantes protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PB pH 6.0 and 500mM NaCl.