Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SIRPA Protein
A cDNA sequence encoding the SIRPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SIRPA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13507-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13507-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13507-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SIRPA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
SIRPA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
KELKVTQADK SVSVAAGDSA TLNCTVSSLT PVGPIKWFKG EGQNRSPIYS FIGGEHFPRI TNVSDATKRN NMDFSICISN VTPEDAGTYY CVKFQKGIVE PDTEIKSGGG TTLYVLAKPS SPEVSGPDSR GSPGQTVNFT CKSYGFSPRN ITLKWLKNGK ELSHLETTIS SKSNVSYNIS STVSVKLSPE DIHSRVICEV AHVTLEGRPL NGTANFSNII RVSPTLKITQ QPLTPASQVN LTCQVQKFYP KALQLNWLEN GNLSRTDKPE HFTDNRDGTY NYTSLFLVNS SAHREDVVFT CQVEHDSQPA ITENHTVRAF AHSSSGGSME TIPDNNAYYN WNVEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.