Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name NRP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12884-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12884-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12884-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NRP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
NRP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
FRSDKCGGTI KIENPGYLTS PGYPHSYHPS EKCEWLIQAP EPYQRIMINF NPHFDLEDRD CKYDYVEVID GENEGGRLWG KFCGKIAPSP VVSSGPFLFI KFVSDYETHG AGFSIRYEIF KRGPECSQNY TAPTGVIKSP GFPEKYPNSL ECTYIIFAPK MSEIILEFES FDLEQDSNPP GGVFCRYDRL EIWDGFPEVG PHIGRYCGQK TPGRIRSSSG ILSMVFYTDS AIAKEGFSAN YSVLQSSISE DFKCMEALGM ESGEIHSDQI TASSQYGTNW SVERSRLNYP ENGWTPGEDS YREWIQVDLG LLRFVTAVGT QGAISKETKK KYYVKTYRVD ISSNGEDWIT LKEGNKAIIF QGNTNPTDVV FGVFPKPLIT RFVRIKPASW ETGISMRFEV YGCKITDYPC SGMLGMVSGL ISDSQITASN QGDRNWMPEN IRLVTSRTGW ALPPSPHPYI NEWLQVDLGD EKIVRGVIIQ GGKHRENKVF MRKFKIAYSN NGSDWKMIMD DSKRKAKSFE GNNNYDTPEL RAFTPLSTRF IRIYPERATH SGLGLRMELL GCEVEVPTAG PTTPNGNPVD ECDDDQANCH SGTGDDFQLT GGTTVLATEK PTIIDSTIQS EFPTYGFNCE FGWGSHKTFC HWEHDSHAQL RWRVLTSKTG PIQDHTGDGN FIYSQADENQ KGKVARLVSP VVYSQSSAHC MTFWYHMSGS HVGTLRVKLH YQKPEEYDQL VWMVVGHQGD HWKEGRVLLH KSLKLYQVIF EGEIGKGNLG GIAVDDISIN NHIPQEDCAK PTDLDKKNTE IKIDETGSTP GYEEGKGDKN ISRKPGNVLK TLDPLEHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.