Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NME2 Protein
A cDNA sequence encoding the NME2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NME2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12854-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12854-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12854-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NME2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
NME2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline pH 7.4 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANLERT FIAIKPDGVQ RGLVGEIIKR FEQKGFRLVA MKFLRASEEH LKQHYIDLKD RPFFPGLVKY MNSGPVVAMV WEGLNVVKTG RVMLGETNPA DSKPGTIRGD FCIQVGRNII HGSDSVESAE KEIGLWFKPE ELIDYKSCAH DWVYE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.