missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein Artikelnummer.: 15983398

enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein

Artikelnummer. 15983398
100 μg, 100 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15983398

Marke: enQuireBio™ QP10295ec100ug

Menge Preis
1 1545.00 CHF / 100 Mikrogramm
3 1393.90 CHF / 100 Mikrogramm

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.

Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rat MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001007613.1
Gen-ID (Entrez) 287561
Name MCP-3 / CCL7 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol CCL7
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz QPDGTNSSTC CYVKKQKIPK RNLKSYRKIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTS TPKP
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt