Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Rat MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10295-ec-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15913408
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001007613.1
MCP-3 / CCL7 Protein
Research Use Only
CCL7
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
287561
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDGTNSSTC CYVKKQKIPK RNLKSYRKIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTS TPKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.