Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MANF Protein
A cDNA sequence encoding the MANF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name MANF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 10microg/ml, corresponding to a specific activity of >100 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10780-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10780-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10780-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MANF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
LRPGDCEVCI SYLGRFYQDL KDRDVTFSPA TIEEELIKFC REARGKENRL CYYIGATDDA ATKIINEVSK PLAHHIPVEK ICEKLKKKDS QICELKYDKQ IDLSTVDLKK LRVKELKKIL DDWGEMCKGC AEKSDYIRKI NELMPKYAPK AASARTDL
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 10microg/ml, corresponding to a specific activity of >100 IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.