Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 3 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 24495
Name IL 3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Il3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10712-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10712-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10712-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
24495
Research Use Only
Il3
Rat
Untagged
Interleukin-3 Rat was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
IL 3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MISDRGSDAH HLLRTLDCRT IALEILVKLP YPQVSGLNNS DDKANLRNST LRRVNLDEFL KSQEEFDSQD TTDIKSKLQK LKCCIPAAAS DSVLPGVYNK DLDDFKKKLR FYVIHLKDLQ PVSVSRPPQP TSSSDNFRPM TVEC
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.