Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 13 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 116553
Name IL 13 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Il13
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10692-EC-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10692-EC-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10692-EC-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
116553
Research Use Only
Il13
Recombinant Protein
E. coli
VRRSTSPPVA LRELIEELSN ITQDQKTSLC NSSIVWSVDI TAGGFCAALE SLTNISSCNA IHRTQRILNG LCNQKASDVA SSPPDTKIEV AQFISKLLNY SKQLFRYGH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
IL 13 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
ED50 range = 40ng/ml, corresponding to a specific activity of > 25,000IU/mg as determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized in PBS, pH 7.4.