missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein Artikelnummer.: 15946239
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein

Artikelnummer. p-7152146
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15946239

Marke: enQuireBio™ QP549210ug

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001075946.2
Gen-ID (Entrez) 24482
Name IGF1 / IGF-I Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IGF1
Biologische Aktivität Rat IGF1 / IGF-I induces MCF-7 cell proliferation (typical ED50 is ? 100 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKSA
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt