Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001075946.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 24482 |
| Name | IGF1 / IGF-I Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | IGF1 |
| Biologische Aktivität | Rat IGF1 / IGF-I induces MCF-7 cell proliferation (typical ED50 is ? 100 ng/ml). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Mehr anzeigen |