Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
Artikelnummer. 15956239
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15956239
Marke: enQuireBio™ QP54921mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001075946.2
Gen-ID (Entrez) 24482
Name IGF1 / IGF-I Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IGF1
Biologische Aktivität Rat IGF1 / IGF-I induces MCF-7 cell proliferation (typical ED50 is ? 100 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKSA
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.