Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 1 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1965.00 CHF
Spezifikation
Name FGF 1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse BALB/c 3T3 cells, is less than 0.2ng/ml corresponding to a Specific Activity of 5x106IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10596-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10596-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10596-1MG
1 mg
1965.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FGF 1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse BALB/c 3T3 cells, is less than 0.2ng/ml corresponding to a Specific Activity of 5x106IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized at a concentration of 1 mg/ml in 5mM Na2PO4, pH 7.5 and 50mM NaCl.