Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_074041.1 |
Gen-ID (Entrez) | 29272 |
Name | Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1 |
Menge | 500 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | DPP6 |
Proteinlänge | Extracellular Domain |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Rat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur