Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cyclophilin F Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 282819
Name Cyclophilin F Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Ppif
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974288
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10573-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954288
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10573-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964288
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10573-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
282819
Research Use Only
Ppif
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCSDGGAR GANSSSQNPL VYLDVGADGQ PLGRVVLELK ADVVPKTAEN FRALCTGEKG FGYKGSTFHR VIPAFMCQAG DFTNHNGTGG KSIYGSRFPD ENFTLKHVGP GVLSMANAGP NTNGSQFFIC TIKTDWLDGK HVVFGHVKEG MDVVKKIESF GSKSGKTSKK IVITDCGQLS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Cyclophilin F Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 1,300 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmol of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris–HCl pH 8.0 using chymotrypsin.
Rat
His
Cyclophilin F protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.