Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL3 / GRO gamma Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL3 / GRO gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10282-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983358
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_612531.1
CXCL3 / GRO gamma Protein
Research Use Only
CXCL3
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 5-50 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
171551
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
RELRCQCLKT LPRVDFENIQ SLTVTPPGPH CTQTEVIATL KDGQEVCLNP QAPRLQKIIQ KLLKSDKSS
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.