Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL14 / BRAK Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL14 / BRAK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10289-ec-20ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973378
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001013155.1
CXCL14 / BRAK Protein
Research Use Only
Cxcl14
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
306748
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SKCKCSRKGP KIRYSDVKKL EMKPKYPHCE EKMVIITTKS MSRYRGQEHC LHPKLQSTKR FIKWYNAWNE KRRVYEE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.