Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL10 / Crg-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10286-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983368
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_620789.1
CXCL10 / Crg-2 Protein
Research Use Only
CXCL10
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR3 transfected HEK293 cells is in a concentration range of 10-50 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
245920
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
IPLARTVRCT CIDFHEQPLR PRAIGKLEII PASLSCPHVE IIATMKKNNE KRCLNPESEA IKSLLKAVSQ RRSKRAP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.