Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL3 / Mip1a Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10292-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983388
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_037157.2
CCL3 / Mip1a Protein
Research Use Only
CCL3
The biological activity determined by a chemoattract bioassay using human blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
25542
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APYGADTPTA CCFSYGRQIP RKFIADYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADPKETWVQE YITELELNA
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.