Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL17 / TARC / SCYA17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10297-ec-20ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973408
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_476492.1
CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
Research Use Only
CCL17
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
117518
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ARATNVGREC CLDYFKGAIP IRKLVTWFRT SVECPKDAIV FETVQGRLIC TDPKDKHVKK AIRHLKNQRL
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.