missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein Artikelnummer.: 15982948

enQuireBio™ Recombinant Rat Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein

Artikelnummer. 15982948
100 μg, 100 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15982948

Marke: enQuireBio™ QP10167ec100ug

Menge Preis
1 2240.00 CHF / 100 Mikrogramm
3 2020.03 CHF / 100 Mikrogramm

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.

Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rat Cardiotrophin-1 / CTF1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_058825.1
Gen-ID (Entrez) 29201
Name Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol Ctf1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MSQREGSLED HQTDSSFSFL PHLEAKIRQT HNLARLLTKY ADQLLEEYVQ QQGEPFGLPG FSPPRLPLAG LSGPAPSHAG LPVSERLRQD AAALSALPAL LDAVRRRQAE LNPRAPRLLR SLEDAARQVR ALGAAVETVL AALGAAARGP VPEPVATSAL FTSNSAAGVF SAKVLGLHVC GLYGEWVSRT EGDLGQLVPG GVA
Puffer 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt