Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein
A DNA sequence encoding the Rat Cardiotrophin-1 / CTF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10167-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992948
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_058825.1
Cardiotrophin-1 / CTF1 Protein
Research Use Only
Ctf1
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Rat
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
29201
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MSQREGSLED HQTDSSFSFL PHLEAKIRQT HNLARLLTKY ADQLLEEYVQ QQGEPFGLPG FSPPRLPLAG LSGPAPSHAG LPVSERLRQD AAALSALPAL LDAVRRRQAE LNPRAPRLLR SLEDAARQVR ALGAAVETVL AALGAAARGP VPEPVATSAL FTSNSAAGVF SAKVLGLHVC GLYGEWVSRT EGDLGQLVPG GVA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.