Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 3 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 641623
Name BD 3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Defb3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15994158
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10533-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984158
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10533-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974158
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10533-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
641623
Research Use Only
Defb3
Recombinant Protein
E. coli
KKVYNAVSCM TNGGICWLKC SGTFREIGSC GTRQLKCCKK K
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
BD 3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 4-20microg/ml, corresponding to a specific activity of 50,000-250,000units/mg.
Rat
Untagged
BD-3 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.