Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Amphoterin-induced protein 1
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Amphoterin-induced protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
545.00 CHF - 1530.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_835280.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 316003 |
Name | Amphoterin-induced protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-20UG |
20 μg |
545.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-50UG |
50 μg |
1085.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-100UG |
100 μg |
1530.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_835280.1 | |
Amphoterin-induced protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
316003 | |
Research Use Only | |
Amigo3 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TSDLEGVLPP DPHNCPNKCV CAADVLSCAG RGLQDLPAAL PATAAELDLS HNALKRLHPG WLAPLSRLRA LYLGYNKLDV LGRGVFTNAS GLRILDLSSN LLRRLRTYDL DGLEELEKLL LFNNRLMHLD LDAFQGLSML SHLYLSCNEL SSFSFNHLHG LGLTRLRTLD LSSNWLGHVS VPELAALPTF LKNRLYLHNN PLPCDCSLYH LLRRWHQRGL SALHDFEREY TCLAFKVAES RVRFFEHSRV FKNCSVAAAP GLELPEEELH THVGQSLRLF CNTTVPAARV AWVSPKNELL VAPGSQDGSI AVLADGSLAI GRVQEQHAGL FVCLASGPRL HHNQTLEYNV SVHKPRPEPE AFNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |