Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rainbow Trout PRL R Protein
A cDNA sequence encoding the PRL R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4870.00 CHF
Spezifikation
Name PRL R Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10844-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10844-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10844-1MG
1 mg
4870.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRL R Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MMWRDVGVTL ILSLILPVVA QGARHTPPGK PKLTSCRSPD KETFTCWWEA GSDGGRPTTY SLFYHKENSE TVYECPDYHT AGANSCFFNK NETSIWVNYN ITVVATNALG NNFSDPVDVD VVYIVQPHTP ENVTVGVLED EDGPFLRVSW EPPRKADTRS GWITLIYELR VKLEEAEEWE EHRAGQQKMF NNFSLHSGGV YMVQVRCKPD HGFWSEWSTA SYVKVPDYIP RERSMWILIA VFSAFIFLIL TWIITLNRSS VKHCLLPPVP GPKIKGFDQQ LLKKGKPEEV FNSLVVQSFP PRSTDYEDLL VEYLEVYVNE KQELMPEGKD LRDVGCLESK SQSDNDSGRG SCDSHTLLME KCGGVESKDE SSYEEPELLQ GQAGSWERLE RGDSQVVDTP DSSDARVKTW PLVFSPSIHG SSDNHHYGTL EMPKQHSTSE ITYSVPDHLF PTSTSFPHHH HPEYRDSLGE YSEYRHSRSP STGVLYHWEA QHHPQAHSNF NIRNLERQKE ATGFGLPPSR SMEYVEVQKV NQNQLVLKPL SSHGRGPSQV QFGRAVVDYS KVNGVNNDNV LLLQRQREMA EAGQYCDYRE KEGAEAERYP TQQQGKTTKD GPVATQLQES TCLTTSGYVD TVPTMPTF
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones.
Rainbow Trout
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.