Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2750.00 CHF
Spezifikation
Name IGF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15944628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10679-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10679-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10679-1MG
1 mg
2750.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IGF1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MTAGPETLCG AELVDALQFV CGDRGFYFNK PTGYGSSSRR APQTGIVDEC CFRSCDLRRL EMYCAPLKP
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel-filtration chromatography under non denaturing conditions. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1.
Rabbit
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (0.5 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3.