Learn More
ACROBiosystems Recombinant Protein G Protein, His Tag
Recombinant Protein
113.49 CHF - 3190.33 CHF
Spezifikation
Quelle Recombinant Protein G, His Tag, also known as Recombinant Staphylococcus Aureus protein G148, was expressed in E.Coli at ACRObiosystems.
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias RPG,Protein G
Gebräuchliche Bezeichnung Protein G
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15807617
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
RPG-S3140-10MG
10 mg
214.38 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817617
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
RPG-S3140-1G
1 g
3190.33 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15827617
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
RPG-S3140-2MG
2 mg
113.49 CHF
2 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Protein G is an immunoglobulin-binding protein expressed in group C and G Streptococcal bacteria much like Protein A but with differing specificities. It is a 65-kDa (G148 protein G) and a 58 kDa (C40 protein G) cell surface protein that has found application in purifying antibodies through its binding to the Fc region. The native molecule also binds albumin, however, because serum albumin is a major contaminant of antibody sources, the albumin binding site has been removed from this recombinant form of Protein G.
Recombinant Protein G, His Tag is fused with the polyhistidine tag at N-terminus and a single cysteine at C-terminus. The reducing (R) protein migrates as a 29 kDa polypeptide. Protein G Protein can bind to human IgG1 Fc.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant Protein G, His Tag, also known as Recombinant Staphylococcus Aureus protein G148, was expressed in E.Coli at ACRObiosystems.
RPG,Protein G
Unconjugated
100 mM NaH2PO4, pH8.5
E.coli
MABSol™ Affinity Media Ligands
-20°C
Protein G
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE