Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine pHGF Protein
A cDNA sequence encoding the pHGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4340.00 CHF
Spezifikation
Name pHGF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Porcine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13039-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13039-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13039-1MG
1 mg
4340.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
pHGF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Porcine
The sterile protein powder is lyophilized with no additives.