Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine OXM Protein
A cDNA sequence encoding the OXM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2025.00 CHF
Spezifikation
Name OXM Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Porcine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12942-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12942-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12942-1MG
1 mg
2025.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
OXM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Untagged
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-Lys-Arg-Asn-Lys-Asn-Asn-Ile-Ala
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.