Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 396868
Name IL 2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol IL2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10699-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10699-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10699-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
396868
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
APTSSSTKNT KKQLEPLLLD LQLLLKEVKN YENADLSRML TFKFYMPKQA TELKHLQCLV EELKALEGVL NLGQSKNSDS ANIKESMNNI NVTVLELKGS ETSFKCEYDD ETVTAVEFLN KWITFCQSIY STLT
Greater than 96.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IL 2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine CTLL-2 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Porcine
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4.